Läs mer
CCT245737, MedChemExpress
Beskrivning
CCT245737 is an orally active and seletive Chk1 inhibitor, with an IC50 of 1.3 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT245737 |
| CAS | 1489389-18-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16F3N7O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.36 mM) |
| LEDER | FC(F)(F)C(C=NC(NC1=CN=C(C#N)C=N1)=C2)=C2NC[C@H]3CNCCO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.34 |
| Formel vikt | 379.34 |
| Visa mer |