Läs mer
CCT251236, MedChemExpress
Beskrivning
CCT251236 is an orally available pirin ligand from a heat shock transcription factor 1 (hsf1) phenotypic screen with an IC50 of 19 nM for inhibition of HSF1-mediated HSP72 induction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT251236 |
| CAS | 1693731-40-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H32N4O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (271.43 mM) |
| LEDER | CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)C=C1NC(C4=CC(C=CC(OCCN5CCCC5)=N6)=C6C=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.62 |
| Formel vikt | 552.62 |
| Visa mer |