Läs mer
CCT251545, MedChemExpress
Beskrivning
CCT251545 is an orally bioavailable and potent inhibitor of WNT signaling with an IC50 of 5 nM in 7dF3 cells. CCT251545 is a selective chemical probe for exploring the role of CDK8 and CDK19 in human disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT251545 |
| CAS | 1661839-45-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24ClN5O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (118.51 mM) |
| LEDER | O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C=NC=C3C4=CC=C(C5=CN(C)N=C5)C=C4)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.92 |
| Formel vikt | 421.92 |
| Visa mer |