Läs mer
CCX354, MedChemExpress
Description
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CCX354 |
| CAS | 1010073-75-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClN7O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.91 |
| Formel vikt | 451.91 |
| Procent renhet | 99.0% |
| Show More |