Läs mer
CCX354, MedChemExpress
Produktkod. p-200097218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422568 5 mg
16410369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCX354
CAS 1010073-75-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22ClN7O2
Kvantitet 5 mg
LEDER COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 451.91
Formel vikt 451.91
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism