Läs mer
Tocris Bioscience™ CD 1530
Beskrivning
Potent and selective RARγ receptor agonist (Ki values are 150, 1500 and 2750 nM for RARγ, RARβ and RARα receptors respectively). Activates transcriptional activity (AC50 = 1.8 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CD 1530 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 398.49 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.502 |