Läs mer
Tocris Bioscience™ CD 2314
Beskrivning
Potent and selective RARβ receptor agonist (Kd values are 145 and >3760 nM for RARβ and RARα receptors respectively; no binding detected at RARγ). Inhibits growth of human HNSCC 22B, 183A and 22A cells (IC50 values are 3.0, 5.7 and 8.0 μM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CD 2314 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 364.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.503 |