Läs mer
Tocris Bioscience™ CD 2665
Beskrivning
Selective RARβγ antagonist (KD values are 110, 306 and > 1000 nM for RARγ, RARβ and RARα respectively). Blocks retinoic acid-induced apoptosis ex vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CD 2665 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 486.6 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.608 |