Läs mer
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
Produktkod. 10748224
Change view
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Formatera:
Ropak hink
Ropak-skopa
Securitainer Capped Vial
Packungsgröße:
1 L
10 L
100 L
10kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Formatera unitSize
10748224 1 l Securitainer Capped Vial 1 L
10145174 100 l Ropak hink 100 L
10411995 10 kg Ropak-skopa 10kg
11550436 10 l Securitainer Capped Vial 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Artikelnummer. 10748224 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12529020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CD 293 AGT™ är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium i ett lättanvänt granulärt format.
CD 293 AGT™ är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium i ett lättanvänt granulärt format. CD 293 AGT™ är optimerad för tillväxt av suspensionskulturer av 293-celler.
AGT = Advanced Granulation Technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Celllinje 293 (HEK)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Pulver (AGT )
Produkttyp CD 293 Medium
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå Låg (≤ 10 EU/ml)
Formatera Securitainer Capped Vial
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Rekonstituerad volym 1 L
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Suspensionscellodling
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.