Läs mer
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
Beskrivning
CD 293 AGT™ är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium i ett lättanvänt granulärt format. CD 293 AGT™ är optimerad för tillväxt av suspensionskulturer av 293-celler.
AGT = Advanced Granulation Technology
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293 (HEK) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Pulver (AGT ) |
| Produkttyp | CD 293 Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Kvantitet | 10 l |
| Frakt skick | Våt is |
| Endotoxinnivå | Låg (≤ 10 EU/ml) |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.