Läs mer
Gibco™ CD 293 AGT™ Medium
Produktkod. p-7075672
Kvantitet:
1 l
10 kg
10 l
100 l
Formatera:
Ropak hink
Ropak-skopa
Securitainer Capped Vial
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100 L
10kg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10145174
Brand: Gibco™ 12529001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CD 293 AGT™ är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium i ett lättanvänt granulärt format.
CD 293 AGT™ är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium i ett lättanvänt granulärt format. CD 293 AGT™ är optimerad för tillväxt av suspensionskulturer av 293-celler.
AGT = Advanced Granulation Technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje 293 (HEK)
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Pulver (AGT )
Produkttyp CD 293 Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Låg glukos, HEPES, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Glukoskoncentration 4500 mg/L
Kvantitet 100 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå Låg
Formatera Ropak hink
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Oorganiska salter Kalcium, magnesium, natriumfosfat
Renhet eller kvalitetsklass Certifierad
Rekonstituerad volym 100 L
Innehåll och lagring Förvara vid °2 C till °8 C i mörker.
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.