Läs mer
Gibco™ CD 293 Medium (1X)
Beskrivning
CD 293 Medium är ett kemiskt definierat, proteinfritt medium optimerat för tillväxt av suspensionskulturer av 293-celler. CD 293 Medium innehåller inga proteiner eller peptider av animaliskt, vegetabiliskt eller syntetiskt ursprung. Det finns inte heller några odefinierade lysat eller hydrolysat i formuleringen.
Formulerad utan L-glutamin för ökad stabilitet; tillsätt 20 mL 200 mM L-glutamin eller 20 mL GlutaMAX™ -I Tillägg per 1 000 ml medium före användning.
En 293 Medium Master-fil har skickats till FDA. Om du vill hänvisa till en masterfil för CD 293 Medium, vänligen kontakta tekniska tjänster eller din lokala försäljningsrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293F, 293 (HEK) |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Lågt protein, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | 293 Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |