Läs mer
Tocris Bioscience™ CD 3254
Beskrivning
Selective RXRα agonist; exhibits no activity at RARα, RARβ or RARγ receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CD 3254 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 364.48 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.485 |