Läs mer
Tocris Bioscience™ CD 437
Beskrivning
Synthetic retinoid that is an RARγ-selective agonist. Displays RARγ-dependent and -independent effects on differentiation and apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CD 437 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 398.5 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.502 |