Läs mer
Gibco™ CD CHO AGT™ Medium
Product Code. p-7075674 Shop All Gibco Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
missing translation for 'unitSize':
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
10003052 1 l 1 L
11500436 10 l 10 L
10389204 100 l 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10003052 missing translation for 'mfr' Gibco™ missing translation for 'supplierNo' 12490017
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CD CHO AGT™ Medium
CD CHO AGT™ (Advanced Granulation Technology ) medium är ett proteinfritt, kemiskt definierat medium optimerat för tillväxten av kinesisk hamsters äggstock (CHO ) celler och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. De AGT™ torrt mediaformat är utformat för att ge ökad konsistens och produktivitet i alla produktionsstadier från utveckling till kommersiell tillverkning. CD CHO AGT™ medium innehåller inga proteiner eller peptidkomponenter av animaliskt, växt- eller syntetiskt ursprung, liksom inga odefinierade lysat eller hydrolysat.
När ska man använda CD CHO Medium
  • Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
    När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
    Överväg CD FortiCHO™ medium när:
  • Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
  • Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
    Överväg CD OptiCHO™ medium när:
  • Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
  • Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
  • Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
    Överväg CD DG44-medium när:
  • Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
    Formuleringar för flytande media
    Gibco™ AGT™ media är också tillgängliga i ett flytande format som erbjuder samma prestanda och formulering som AGT™ medieformat. Gibco™ flytande medier är tillverkade utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria, kemiskt definierade formulering och prestanda som deras AGT™ medias motsvarigheter.
    Designa ditt eget media specifikt för dina behov
    Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Celllinje CHO
    Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
    Form Pulver (AGT )
    Produkttyp CD CHO Medium
    Serumnivå Serumfritt
    Med tillsatser Natriumbikarbonat
    Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat, Utan tymidin, Utan hypoxantin
    Produktlinje AGT, Gibco
    Kvantitet 1 l
    Frakt skick Våt is
    Endotoxinnivå ≤10 EU/ml, låg
    Formatera Securitainer Capped Vial
    Antibiotika ingår Utan antibiotika
    Rekonstituerad volym 1 L
    Art Hamster
    Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
    Typ av kultur Suspensionscellodling