Läs mer
CD CHO Medium
Produktkod. 16453869 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
Produktkod. Kvantitet
16453869 10 L
1 options
Produktkod. 16453869 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 10743001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Celllinje CHO
Celltyp Ovarieceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp CD CHO Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Icke-essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan tymidin, Utan hypoxantin
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 L
Frakt skick Rumstemperatur
Endotoxinnivå Låg
Formatera Universalväska
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Koncentrationsförhållande 1 :1
Innehåll och lagring Förvara vid 2–8 °C i mörker.
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling