Beskrivning
CD CHO medium är ett proteinfritt, serumfritt, kemiskt definierat medium optimerat för tillväxten av kinesisk hamsters äggstock (CHO ) celler och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. Med en beprövad meritlista i mer än 10 år, CD CHO medium innehåller inga proteiner eller peptidkomponenter av animaliskt, växt- eller syntetiskt ursprung, liksom inga odefinierade lysat eller hydrolysat.
När ska man använda CD CHO Medium
- Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
- Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
- Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
- Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
- Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
- Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
- Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
- Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
- Din CHO cellinjen är ''petsig'', dvs svår att växa eller anpassa
Överväg CD DG44-medium när:
- Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Torra mediaformuleringar
Gibco™ flytande media finns i en AGT™ (Advanced Granulation Technology ) torrt mediaformat som är utformat för att ge ökad konsistens och produktivitet i alla produktionsstadier från utveckling till kommersiell tillverkning. AGT™ media tillverkas utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria, kemiskt definierade formulering och prestanda som deras motsvarigheter i flytande media.
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CD CHO Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan tymidin, Utan hypoxantin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 0,5 l |
| Visa mer |