Beskrivning
CD DG44 Medium är ett kemiskt definierat, proteinfritt medium optimerat för tillväxt av dihydrofolatreduktasbrist (DHFR-) kinesisk hamsteräggstock (CHO ) celler och uttryck av rekombinanta proteiner i suspensionskultur. CD DG44 helt kemiskt definierad formulering innehåller inga lysat, hydrolysat, inte heller proteiner eller peptidkomponenter av animaliskt, vegetabiliskt eller syntetiskt ursprung.
När ska man använda CD DG44 Medium
Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
Överväg CD CHO medium när:
Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
När ska man använda CD DG44 Medium
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Överväg CD CHO medium när:
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO DG44 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CD DG44 Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Tymidin, Hypoxantin |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 l |
| Visa mer |