Läs mer
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Produktkod. 10668688 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
10 L
100 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10668688 100 l 100 L
10234178 1 l Varje
10040588 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10668688 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1122201
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CD OptiCHO™ AGT™ Medium
CD-medium OptiCHO™ är specifikt utformat för att erbjuda hög prestanda och avkastning med rekombinanta CHO celler i en kemiskt definierad miljö med matade batcher. Den proteinfria, animaliska ursprungsfria formuleringen är utformad för att ge konsistens och minska behovet av att screena för adventiösa ämnen. CD OptiCHO™ medium bygger vidare på Gibco™ CD CHO:s arv av konsekvent celltillväxt och titer, samtidigt som det erbjuder upp till 40 % bättre titer och celltillväxt jämfört med utvalda konkurrenter. Tack vare dess låga osmolalitet och avancerade CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit (Cat. Nej. A1024101) matningsalternativ kan CD-medium OptiCHO™ öka produktionen i batchen 2–5 gånger jämfört med batchkultur.
När man ska använda CD OptiCHO™ Medium
  • Du använder en transfekterad CHO celllinje som CHO inte är K1, GS CHO eller CHO-S™ celllinjer
  • Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av din basmediumselektionstestning i ett försök att maximera produktiviteten
  • Din CHO celllinje är 'kräken', det vill säga svår att odla eller anpassa sig till
När man bör överväga ett annat Gibco™ medium
Tänk på CD FortiCHO™ medium (Cat. Nej. A1148301) när:
  • Celllinjen du använder är en transfekterad CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S™ celllinje
  • Maximala batchkultur-celltätheter och proteintitrare behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium för att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströms bearbetning
Tänk på CD CHO medium (Cat. Nr 10743029) när:
  • Dina GS-celler CHO rekommenderas att odlas i CD-medium CHO
  • Dina celler har framgångsrikt odlats i CD-medium CHO tidigare och din process närmar sig en regulatorisk ansökan (DMF tillgänglig).
Tänk på CD DG44 medium (Cat. Nr 12610010) när:
  • Du använder föräldrarnas DG44- eller DXB11-celler CHO (dhfr-)
Flytande medieformuleringar
Gibco™ AGT™ medier finns också tillgängliga i flytande format (Cat. Nr 12681011) som erbjuder samma prestanda och formulering som AGT™ medieformatet. Gibco™ Flytande medier tillverkas utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria och kemiskt definierade formulering och prestanda som deras AGT™ mediemotsvarigheter.
Designa ditt eget media som är specifikt efter dina behov
Oavsett om det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer anpassade efter dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och många års teknisk erfarenhet hos våra FoU &- och Bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Pulver (AGT )
Produkttyp CD OptiCHO AGT Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Högt glukos, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Produktlinje AGT, Gibco
Kvantitet 100 l
Frakt skick Våt is
Endotoxinnivå Låg
Formatera Ropak hink
Antibiotika ingår Utan antibiotika
Oorganiska salter Magnesium, natriumfosfat
Renhet eller kvalitetsklass Certifierad
Rekonstituerad volym 100 L
Anmärkningar Medium stöder inte vildtyps-DG44-celler
Innehåll och lagring 1 x 100 L, Förvaring 2-8 °C Mörk och torr
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling