Läs mer
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Kvantitet:
1 l
10 l
100 l
Förpackningsstorlek:
10 L
100 L
Varje
Beskrivning
CD OptiCHO™ medium är speciellt utformat för att erbjuda hög prestanda och utbyte med rekombinant CHO celler i en kemiskt definierad matad-batch-miljö. Den proteinfria, animaliska beredningen är designad för att ge konsistens och minskar behovet av att screena för oavsiktliga ämnen. CD OptiCHO™ medium bygger på Gibco™ CD CHO:’s arv av konsekvent celltillväxt och titrar, samtidigt som den erbjuder upp till 40 % bättre titer och celltillväxt jämfört med utvalda konkurrenter. Tack vare dess låga osmolalitet och avancerade CHO CD EfficientFeed™ Matningsalternativ för flytande näringstillskott , CD OptiCHO™ medium är kapabelt att få 2-5-faldiga ökningar i fed-batch-produktivitet jämfört med batchkultur.
När ska man använda CD OptiCHO™ Medium
Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
När ska man överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Överväg CD CHO medium när:
Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Överväg CD DG44-medium när:
Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Formuleringar för flytande media
Gibco™ AGT™ media är också tillgängliga i ett flytande format som erbjuder samma prestanda och formulering som AGT™ medieformat. Gibco™ flytande medier är tillverkade utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria, kemiskt definierade formulering och prestanda som deras AGT™ medias motsvarigheter.
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
När ska man använda CD OptiCHO™ Medium
När ska man överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
Överväg CD CHO medium när:
Överväg CD DG44-medium när:
Formuleringar för flytande media
Gibco™ AGT™ media är också tillgängliga i ett flytande format som erbjuder samma prestanda och formulering som AGT™ medieformat. Gibco™ flytande medier är tillverkade utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria, kemiskt definierade formulering och prestanda som deras AGT™ medias motsvarigheter.
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Pulver (AGT ) |
| Produkttyp | CD OptiCHO AGT Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Högt glukos, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | AGT , Gibco |
| Kvantitet | 10 l |
| Visa mer |