Beskrivning
CD OptiCHO™ medium är speciellt utformat för att erbjuda hög prestanda och utbyte med rekombinant CHO celler i en kemiskt definierad matad-batch-miljö. Den proteinfria, animaliska beredningen är designad för att ge konsistens och minskar behovet av att screena för oavsiktliga ämnen. CD OptiCHO™ medium bygger på Gibco™ CD CHO:s arv av konsekvent celltillväxt och titrar, samtidigt som den erbjuder upp till 40 % bättre titer och celltillväxt jämfört med utvalda konkurrenter. Tack vare dess låga osmolalitet och avancerade CHO CD EfficientFeed™ Matningsalternativ för flytande näringstillskott, CD OptiCHO™ medium är kapabelt att få 2-5-faldiga ökningar i fed-batch-produktivitet jämfört med batchkultur.
När ska man använda CD OptiCHO™ Medium
- Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
- Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
- Din CHO cellinjen är ''petsig'', dvs svår att växa eller anpassa
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD FortiCHO™ medium när:
- Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
- Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
- Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
- Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Överväg CD CHO medium när:
- Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
- Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Överväg CD DG44-medium när:
- Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Torra mediaformuleringar
Gibco™ flytande media finns i en AGT™ (Advanced Granulation Technology ) torrt mediaformat som är utformat för att ge ökad konsistens och produktivitet i alla produktionsstadier från utveckling till kommersiell tillverkning. AGT™ media tillverkas utan animaliskt ursprung med samma kompletta, serumfria, proteinfria, kemiskt definierade formulering och prestanda som deras motsvarigheter i flytande media.
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CD OptiCHO Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Visa mer |