missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD109 Antibody (B-E47), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18101FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD109 Monoclonal antibody specifically detects CD109 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CD109 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 150 kDa TGF-beta-1-binding protein, activated T-cell marker CD109, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 7, CD109 antigen, CD109 antigen (Gov platelet alloantigens), CD109 molecule, CPAMD7r150, DKFZp762L1111, FLJ38569, FLJ41966, Gov platelet alloantigens, p180, Platelet-specific Gov antigen, RP11-525G3.1 | |
| Eahy 926 cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers | |
| 135228 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| B-E47 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering