Läs mer
CD115 (c-fms) Rat anti-Mouse, APC, Clone: AFS98, Proteintech
Produktkod. 17254656 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
17254656 100 μg
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17254656 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer APC65095100UG
 Begränsad artikel
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Rat Monoclonal Antibody
The CD115 (c-fms) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody to a n/a of mouse CD115 (c-fms). This antibody recognizes mouse antigen. The CD115 (c-fms) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Specifikationer
Antigen CD115 (c-fms)
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona AFS98
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera APC
Värd art Rat
Kvantitet 100 μg
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12978
Målarter Mouse
Form Liquid
Isotyp IgG2a