Läs mer
Novus Biologicals™ CD117/c-kit Antibody (CDX-0158), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
2005.00 SEK - 8730.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD117/c-kit |
|---|---|
| Klona | CDX-0158 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30046124
|
Novus Biologicals™
NBP3-28628-50ug |
50 μg |
2005.00 SEK
50µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30045110
|
Novus Biologicals™
NBP3-28628-1mg |
1 mg |
8730.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30048707
|
Novus Biologicals™
NBP3-28628-100ug |
100 μg |
3075.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifikationer
| CD117/c-kit | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein | |
| SCFR/ c-Kit/ CD117 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| CDX-0158 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P10721 | |
| 3815 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |