Läs mer
Beschreibung
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD117/c-kit |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | OTI2B12 |
| Konjugera | Alexa Fluor 750 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulering | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein |
| Gensymboler | KIT |
| Värd art | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?