Läs mer
CD117/c-kit Antibody (rC117/9253), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2315.00 SEK - 4600.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD117/c-kit |
|---|---|
| Klona | rC117/9253 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18643805
|
Novus Biologicals
NBP3-23868-100ug |
100 μg |
4600.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18644964
|
Novus Biologicals
NBP3-23868-20ug |
20 μg |
2315.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| CD117/c-kit | |
| 0.2 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3815 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |
| rC117/9253 | |
| ELISA : 2-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein | |
| Recombinant full-length human CD117/c-kit protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |