Läs mer
CD133 Antibody (170411) [PerCP], Novus Biologicals™
Produktkod. 18666023 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18666023 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18666023 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB11331C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD133
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 170411
Konjugera PerCP
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD133, Accession # O43490
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8842
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a