Läs mer
CD133 Antibody (3F10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
2505.00 SEK - 5905.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD133 |
|---|---|
| Klona | 3F10 |
| Utspädning | Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Användningsområden | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18185519
|
Novus Biologicals
NBP2-37741SS |
0.025 mL |
2505.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18632586
|
Novus Biologicals
NBP2-37741 |
0.1 mL |
5905.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD133 Monoclonal specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| CD133 | |
| Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Hematopoietic Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 8842 | |
| Synthesized peptide of human CD133. (20-36)GGQPSSTDAPK AWNYELc | |
| Primary | |
| 133 kDa |
| 3F10 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1 | |
| PROM1 | |
| IgG1 | |
| Unpurified |