Läs mer
CD14 Antibody (433423), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18604813 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18604813 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604813 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4597C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6563.95 SEK
    5595.45 SEK / 0.1ml
    Save 968.50 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Equine, Pig samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD14
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 433423
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant porcine CD14
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 929
Målarter Equine, Pig
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus