Läs mer
IBA Lifesciences CD14 Isolation Kit for FABian™
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
10 uppsättningar
Beskrivning
- The kit is used for the selection of CD14+ cells from buffy coat or whole blood in conjunction with the FABian™ system.
- It includes CD14 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
- Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 4.25mL buffy coat.
- Alternatively 9mL whole blood may be used.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cell Isolation Kit |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Givarkälla | Human Whole Blood |
| För användning med (applikation) | Isolation of label-free cells |
| Kvantitet | 1 Kit, Human |