missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ CD140b (PDGFRB) Monoclonal Antibody (APB5), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ 25-1402-82

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 16616324

  • 4860.00 SEK / 100µg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

PDGFRB is a receptor tyrosine kinase and has been implicated in atherogenesis and in cell transformation by the SIS oncogene. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. The gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses PDGFRB (CD140b) to that of the translocation, ETV6, leukemia gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

CD140b (PDGFRB)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P05622
Pdgfrb
Affinity chromatography
RUO
18596
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
APB5
PE-Cyanine7
Pdgfrb
AI528809; Beta platelet-derived growth factor receptor; beta-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member B; CD140B; CD140b antigen; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGF beta chain; PDGF Receptor beta; Pdgfr; Pdgfr1; PDGFR-1; PDGFRB; PDGF-R-beta; PDGFR-beta; PENTT; platelet derived growth factor receptor beta; platelet derived growth factor receptor, beta polypeptide; platelet-derived growth factor receptor 1; Platelet-derived growth factor receptor beta; platelet-derived growth factor receptor beta variant 1; Platelet-derived growth factor receptor, beta; platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.