missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD155/PVR Antibody (300907), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB25301K
5529.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| CD155/PVR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 300907 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD155/PVR, Gly27-Asn343, Accession # AAH15542 | |
| 0.1 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 5817 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering