Läs mer
CD160 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18708372 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18708372 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18708372 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241234MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CD160 Polyclonal antibody specifically detects CD160 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD160
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BY55FLJ46513, CD160 antigenimmunoglobulin superfamily member, CD160 molecule, Natural killer cell receptor BY55
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human CD160. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of CD160 . Amino Acid Squence: SPETSLKQLRLKRDPG
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11126
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG