Läs mer
CD161f Rat anti-Mouse, BV605, Clone: C8, BD OptiBuild™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 743513
Produktkod. 15838309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4445.00 SEK
    4440.50 SEK / Varje
    Spara 4.50 SEK
    0.10% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD161f Monoclonal antibody specifically detects CD161f in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD161f
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
C8
Brilliant Violet 605
50 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ