Läs mer
CD163 Antibody (rM130/8820), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18535899 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18535899 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18535899 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324230MFV450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD163
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rM130/8820
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 1-200) of human CD163 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ