missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
CD163L1 Polyclonal antibody specifically detects CD163L1 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD163L1 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 1:200-1:2000 |
| Formulering | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | CD163 antigen B, CD163 antigen-like 1, CD163 molecule-like 1, CD163B, M160, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160, UNQ6434/PRO23202 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 350-550 of human CD163L1 (NP_777601.2). DCLHQNDVSVICSDGADLELRLADGSNNCSGRVEVRIHEQWWTICDQNWKNEQALVVCKQLGCPFSVFGSRRAKPSNEARDIWINSISCTGNESALWDCTYDGKAKRTCFRRSDAGVICSDKADLDLRLVGAHSPCYGRLEVKYQGEWGTVCHDRWSTRNAAVVCKQLGCGKPMHVFGMTYFKEASGPIWLDDVSCIGNES |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?