Läs mer
CD163L1 Antibody (CD163L1/7971), DyLight 550, Novus Biologicals™
Produktkod. 18565588 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18565588 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18565588 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324128R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD163L1 Monoclonal antibody specifically detects CD163L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD163L1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CD163L1/7971
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD163 antigen B, CD163 antigen-like 1, CD163 molecule-like 1, CD163B, M160, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160, UNQ6434/PRO23202
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human CD163L1 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin CD Markers, Cell Biology, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283316
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG