Läs mer
CD163L1 Antibody (CD163L1/7972), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24185UV
5499.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18545999
  • 6865.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD163L1 Monoclonal antibody specifically detects CD163L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD163L1
Monoclonal
DyLight 350
CD163 antigen B, CD163 antigen-like 1, CD163 molecule-like 1, CD163B, M160, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160, UNQ6434/PRO23202
Recombinant fragment of human CD163L1 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
CD Markers, Cell Biology, Immunology
283316
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
CD163L1/7972
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified