Läs mer
CD1a Mouse anti-Human, PE, Clone: HI149, BD
Mouse Monoclonal Antibody
809.99 SEK - 3710.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD1a |
|---|---|
| Klona | HI149 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15891299
|
BD Biosciences
561754 |
25 Tests |
810.00 SEK 809.99 SEK / Varje Save 0.01 SEK 0.00% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15898448
|
BD Biosciences
555807 |
100 Tests |
3710.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The HI149 monoclonal antibody specifically binds to CD1a. CD1a is a type I transmembrane glycoprotein. The 49 kDa CD1a polypeptide is associated with β2-microglobulin. CD1a is expressed on cortical thymocytes, dendritic cells and Langerhans cells. CD1a has structural similarities to the MHC class I antigen, and plays a role in antigen presentation.
Specifikationer
| CD1a | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| HI149 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |