missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD2 Antibody (299812), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB18561MFV610
5197.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| CD2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 299812 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD2, Lys25-Asp209, Accession # P06729 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
| 914 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering