Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ CD20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence and flow cytometry applications.
1435.00 SEK - 5932.91 SEK
Specifikationer
Antigen CD20 Ab-1
Klona L26
Användningsområden Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12651067
Visa dokument
Epredia™
MS-340-S0
100 μL Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12671067
Visa dokument
Epredia™
MS-340-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4100.00 SEK
3943.20 SEK / 500µL
Spara 156.80 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12641067
Visa dokument
Epredia™
MS-340-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6165.00 SEK
5932.91 SEK / 1ml
Spara 232.09 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12621067
Visa dokument
Epredia™
MS-340-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2770.00 SEK
2656.88 SEK / 7ml
Spara 113.12 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12631067
Visa dokument
Epredia™
MS-340-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4455.00 SEK
4284.82 SEK / 12ml
Spara 170.18 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B cells and the expression of CD20 is restricted to normal and neoplastic B cells, being absent from all other leukocytes and tissues. It acts as calcium channel involved in B cell activation and cell cycle progression.
Host Species: Mouse
Clone: L26
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with cow, dog, pig and rat.
Epitope: Cytoplasmic domain
Immunogen: Human tonsil B cells
Molecular Weight: 30-33kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
CD20 Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human tonsil B cells
L26
Monoclonal
Mouse
B-Cell
Primary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer