Läs mer
Invitrogen™ CD20 Monoclonal Antibody (2H7), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2145.00 SEK - 4555.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD20 |
|---|---|
| Klona | 2H7 |
| Koncentration | 1 μg/Test |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30055098
|
Invitrogen™
H076T03B06-A |
100 Tests |
4555.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30055339
|
Invitrogen™
H076T02B06-A |
25 Tests |
2145.00 SEK
Paket med 25 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD20 | |
| 1 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P11836 | |
| 931 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 2H7 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 610-70S | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| AA960661; APY; ATOPY; B1; B-cell differentiation antigen Ly-44; B-lymphocyte antigen CD20; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; B-lymphocyte surface antigen B1; Bp35; Cd20; CD20 antigen; CD20 cell surface protein; CD20 receptor; CVID5; EGK_06167; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; LEU-16; Leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; Ly-44; Lymphocyte antigen 44; membrane spanning 4-domains A1; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2; MGC3969; MS4A1; MS4A2; S7 | |
| IgG2b κ | |
| Affinity chromatography | |
| Ms4a1 |