Läs mer
CD200 Mouse anti-Human , APC, Clone: MRC OX-104, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
1530.10 SEK - 3415.44 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD200 |
|---|---|
| Klona | MRC OX-104 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | APC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17207694
|
BD Biosciences
566894 |
25 Tests |
1535.00 SEK 1530.10 SEK / 25 tester Save 4.90 SEK 0.32% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17297684
|
BD Biosciences
566893 |
100 Tests |
3420.00 SEK 3415.44 SEK / 100 tester Save 4.56 SEK 0.13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD200 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CD200 Recombinant Protein | |
| Primary |
| MRC OX-104 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| OX-2; MOX1; MOX2 ; My033 | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed. |