Läs mer
CD200/OX2 Antibody (333), PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18648980 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18648980 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18648980 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289696PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD200/OX2 Monoclonal antibody specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD200/OX2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 333
Konjugera PE
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD200/OX2 (Accession#: NP_005935.4; Met1-Gly232).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4345
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG