Läs mer
CD200/OX2 Antibody (OX-104), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18762593 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18762593 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18762593 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10064860DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD200/OX2 Monoclonal antibody specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD200/OX2
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona OX-104
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Värd art Mouse
Immunogen Made to Human CD200
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4345
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ