missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD200R1 Antibody (Janssen patent anti-CD200R1) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™

Produktkod. 30172726
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30172726 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30172726 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP328600JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody

CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD200R1
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona Janssen patent anti-CD200R1
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Värd art Human
Immunogen OX2R/ CD200R1
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 131450
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG4
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.