Läs mer
CD200R1 Antibody (OX108), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18607338 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18607338 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18607338 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252694F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7133.38 SEK
    6064.80 SEK / 0.1ml
    Save 1068.58 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD200R1
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona OX108
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein - hCD200RCD4d3+4.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 131450
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus