Läs mer
Novus Biologicals™ CD200R1L Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD200R1L.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 125 pg/mL |
| Analyskänslighet | 125-8000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD200R1L. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | cell surface glycoprotein CD200 receptor 2, CD200 receptor 1-like, CD200R2, CD200RLa |
| Visa mer |