missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD21 Antibody (CR2/7185R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21126C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD21 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor | |
| Recombinant fragment corresponding to C-terminal of human CD21 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology | |
| 1380 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CR2/7185R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu