Läs mer
Invitrogen™ CD235a (Glycophorin A) Monoclonal Antibody (10F7MN), NovaFluor™ Blue 510, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2055.00 SEK - 4555.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD235a (Glycophorin A) |
|---|---|
| Klona | 10F7MN |
| Koncentration | 0.8 μg/Test |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30055253
|
Invitrogen™
H068T03B01-A |
100 Tests |
4555.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30055457
|
Invitrogen™
H068T02B01-A |
25 Tests |
2055.00 SEK
Paket med 25 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD235a (Glycophorin A) Monoclonal antibody specifically detects CD235a (Glycophorin A) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD235a (Glycophorin A) | |
| 0.8 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P02724 | |
| 2993 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 10F7MN | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 510 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| AI853584; CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A (MNS blood group); glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta type C; glycophorin-A; GPA; GPErik; GPSAT; Gypa; HGNC:4702; HGpMiV; HGpMiX; HGpMiXI; HGpSta(C); HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN; MN sialoglycoprotein; MNS; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; sialoglycoprotein alpha | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| GYPA |